Learn More
Thermo Scientific™ Brij™-35, 30% Solution
Stabilisiertes Brij-35-Detergens als 10 % und 30 % Lösung zur Verwendung in verschiedenen Proteinmethoden, einschließlich Zelllyse und HPLC.
Marke:  Thermo Scientific™ 20150
289.75 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10538893
  • 312.00 CHF / 950 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Brij-35, 30 % Lösung
Bei Raumtemperatur lagern
Brij™, Surfact-Amps™
950 mL
Reinigungsmittel
Flüssig
Reinigungslösung
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZK389792 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number20150
ChargennummerZH388389 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number20150
ChargennummerZF388388 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/07/2024 Catalog Number20150
ChargennummerZC388387 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/04/2024 Catalog Number20150
ChargennummerZA388386 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number20150
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Brij™-35, 30% Solution > Detergenzlösung (30 %); 950 ml