Learn More
Kautex™ LDPE-Flasche
Diese naturfarbenen Kautex™ Enghalsflaschen aus LDPE mit Verschluss bleiben stets in Form. Die flexiblen, auslaufsicheren Quetschflaschen sind auch mit Tropfverschluss oder Flaschenverschluss lieferbar.
Marke: Kautex™ 2000770502
Beschreibung
- In Polybeutel verpackte Verschlüsse
- Flexibel
- Gute formstabile Eigenschaften
- Auslaufsicher
- LPDE
- Enger Hals
- Farbe: Naturfarben
Spezifikation
30 ml | |
14 mm | |
LDPE | |
Je 1 | |
Je 1 | |
Rund | |
Flasche | |
33.5 mm |
Naturfarben | |
Closure | |
1400/Karton | |
Flasche | |
Ja | |
68,5 mm | |
14 mm | |
Schraubverschluss |