Learn More
Brij™ 35, 30 w/v-%-Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 9002-92-0 | C58H118O24
Marke:  Thermo Scientific Acros 329581000
33.93 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10265731
  • 34.15 CHF / 100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Brij™ 35
9002-92-0, 7732-18-5
1.0300 g/ml
Glasflasche
C58H118O24
MFCD00080891
15, 7675
1199.56
Farblos
Geleeartige Substanz bei 25 °C
100 ml
1.03
C12H25(OCH2CH2)23OH
06,70
Löslichkeit in Wasser: löslich.
29 bis 31 %
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Brij]TS 35, 30 w/v % solution in water
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brij™ 35, 30 w/v-%-Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals > 100 ml-Glasflasche