Learn More
Borsäure, ACS, 99.5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
In hardening steel, preservatives, manufacturing of cements, porcelain, enamels, glass, borates, artificial gems, in nickeling baths, painting, photographyIt is a precursor material for other boron compounds. A dilute water solution of boric acid is usually employed as a mild antiseptic and eyewash. Boric acid is too employed in leather manufacture, electroplating, and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Especificaciones
Chemischer Name oder Material | Boric acid |
Schmelzpunkt | ∽185 °C (Zersetzung) |
Dichte | 1,435 |
Flammpunkt | Keine |
Prozentgehaltsbereich | 99.5% min |
Menge | 2kg |
Physikalische Form | granular |
Beilstein | 1697939 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (1 gram in 18ml cold or 4ml boiling water). Solubility in water is increased by addition of HCl,citric or tartaric acidIt is fairly soluble in boiling water but less in cold water. Soluble in lower alcohols,acetone and moderately soluble in pyridine. |
Formelmasse | 61.83 |
Mostrar más |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P27K008 | Analysenzertifikat | 04/04/2024 | 033253.36,033253.A3 |
R31J046 | Analysenzertifikat | 24/10/2023 | 033253.36,033253.A3 |
U04J006 | Analysenzertifikat | 14/08/2023 | 033253.36,033253.A3 |
T21J040 | Analysenzertifikat | 26/07/2023 | 033253.36,033253.A3 |
S12J020 | Analysenzertifikat | 20/06/2023 | 033253.36,033253.A3,033253 |
Seguridad y manipulación
- Boric acid
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Boric acid
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Sparen Sie bei Tausenden von ausgewählten Produkten.Aktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-21
Neues Angebot Jetzt sparen
RUO – Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.