Learn More
Borsäure, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Europ. Arzneibuch, 99.5-100.5 % Pulver, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Borsäure |
Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, NF |
Dampfdruck | 2.6 mmHg (20 °C) |
Menge | 1 kg |
Strukturformel | H3BO3 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Löslichkeitsinformationen | In Übereinstimmung mit Ethanol |
Formelmasse | 61.83 mol |
Reinheit (%) | 99.5 bis 100.5 % |
Güte | puriss. |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M3340 | Analysenzertifikat | 06/04/2023 | 11607-1KG,11607-2.5KG,11607-25KG |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Boric acid
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: boric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Borsäure, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Europ. Arzneibuch, 99.5-100.5 % Pulver, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur