Learn More
Borsäure, Reagenzgütegrad, ≥99.5 %, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
10 kg
Verpackung:
Fass mit Inneneinsatz
Poly-Flasche
Beschreibung
- ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Borsäure |
pH | 3.6 bis 4 (bei 20 °C) |
Farbe | Farblos |
Schmelzpunkt | 160 °C |
Dichte | 1.510 g/cm3 bei 20 °C |
Geruch | Geruchsneutral |
Verpackung | Poly-Flasche |
Dampfdruck | 2.6 mmHg (20 °C) |
Menge | 2.5 kg |
Strukturformel | H3BO3 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Borsäure
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: boric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Borsäure, Reagenzgütegrad, ≥99.5 %, Honeywell™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur