Learn More
Borsäure, ACS, 99.5 % min, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11357558
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Borsäure, ACS, 99.5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357558
500g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
500g
2kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11357558
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033253.36
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Für Härtestahl, Konservierungsmittel, Herstellung von Zementen, Porzellan, Emaillen, Glas, Boraten
In hardening steel, preservatives, manufacturing of cements, porcelain, enamels, glass, borates, artificial gems, in nickeling baths, painting, photographyIt is a precursor material for other boron compounds. A dilute water solution of boric acid is usually employed as a mild antiseptic and eyewash. Boric acid is too employed in leather manufacture, electroplating, and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-35-3
Summenformel BH3O3
Molekulargewicht (g/mol) 61.83
MDL-Nummer MFCD00011337
InChI-Schlüssel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufeMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC-Name Borsäure
SMILES OB(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boric acid
Schmelzpunkt ∽185 °C (Zersetzung)
Dichte 1,435
Flammpunkt Keine
Prozentgehaltsbereich 99.5% min
Menge 500g
Physikalische Form granular
Beilstein 1697939
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1 gram in 18ml cold or 4ml boiling water). Solubility in water is increased by addition of HCl,citric or tartaric acidIt is fairly soluble in boiling water but less in cold water. Soluble in lower alcohols,acetone and moderately soluble in pyridine.
Formelmasse 61.83
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP27K008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog Number033253.36,033253.A3
ChargennummerR31J046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number033253.36,033253.A3
ChargennummerU04J006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/08/2023 Catalog Number033253.36,033253.A3
ChargennummerT21J040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2023 Catalog Number033253.36,033253.A3
ChargennummerS12J020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2023 Catalog Number033253.36,033253.A3,033253
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Boric acid
Name des Produkts
Borsäure, ACS, 99.5 % min, Thermo Scientific Chemicals >