Learn More
BOK Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-41045MFV610
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
BOK Polyclonal antibody specifically detects BOK in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
BOK | |
Polyclonal | |
ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
Bcl2-L-9, BCL2L9bcl-2-related ovarian killer protein, Bcl-2-like protein 9, BCL2-related ovarian killer, BOKL, hBOK, MGC4631 | |
Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human BOK. The immunogen is located within the first 50 amino acids of BOK. Amino Acid Squence: DAFDRSPTDKELVAQA | |
0.1 mL | |
Apoptosis | |
666 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG |
ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
mFluor Violet 610 SE | |
50 mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Peptide affinity purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 10
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BOK Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, mFluor Violet 610 SE
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur