Learn More
BOK Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
720.00 CHF
Spezifikation
Antigen BOK
Verdünnung ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat mFluor Violet 610 SE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18743113
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-41045MFV610
0.1 mL
720.00 CHF
0.10 Milliliter
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
BOK Polyclonal antibody specifically detects BOK in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
BOK
ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
mFluor Violet 610 SE
Rabbit
Apoptosis
Bcl2-L-9, BCL2L9bcl-2-related ovarian killer protein, Bcl-2-like protein 9, BCL2-related ovarian killer, BOKL, hBOK, MGC4631
Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human BOK. The immunogen is located within the first 50 amino acids of BOK. Amino Acid Squence: DAFDRSPTDKELVAQA
Primary
ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Polyclonal
Purified
RUO
Human
666
IgG
Peptide affinity purified
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BOK Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™