Learn More
Hirschmann™ Glasmesskolben mit Polyethylenstopfen, braun
Ermöglicht die genaue, sichere Messung und Handhabung von lichtempfindlichen Stoffen im Labor. Hirschmann Instruments™ Messkolben aus Braunglas der Klasse A mit Mehrzweckstopfen werden aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
Marke:  Hirschmann™ 2640181
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11736712
  • 71.20 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit NS-Schliff und Polyethylenstopfen
  • Gemäß DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenidentifikation
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 1042
Braun
Borosilikatglas, Duran Glas
± 0.1 ml
±0,1 ml
A
Polyethylen
100 ml
170 mm
14/23 NS Standardschliff
Ja
Name des Produkts
Hirschmann™ Glasmesskolben mit Polyethylenstopfen, braun > Fassungsvermögen:100 ml; Buchsenverbindung:14/23 NS Standardschliff; Toleranz:±0.1 ml