Learn More
Swann-Morton™ BladeFLASK-Entferner, nicht steril
Bietet eine einfach sicherere Möglichkeit, gebrauchte Skalpellklingen zu entfernen und zu enthalten.
Marke: Swann-Morton™ QFYUKSM
Beschreibung
- Zur sicheren Entnahme und Aufbewahrung von Skalpellklingen.
- Dieser weltweit erste einhändige Skalpellklingenentferner verhindert die gefährlichen Verletzungen, die häufig beim Entnehmen von Klingen mit Fingern, Pinzetten oder beim Einpacken verursacht werden.
- Gewährleistet optimale, schnelle und komfortable Sicherheit für den Endbenutzer, ergonomische Einfachheit und passive, automatische und einhändige Sicherheitsprinzipen.
- Ermöglicht die Verwendung von bevorzugten Skalpellhaltern aus Metall.
- Wand- oder Tischmontage.
- Verbessert sowohl die Patientenversorgung als auch die Sicherheit des Personals.
- Durchstechsicherer Behälter für scharfe Gegenstände, der bei voller Beladung sicher entsorgt werden kann, ohne dass weiterer Kontakt mit scharfkantigen Gegenständen entsteht.
- Automatischer Verschluss zur Verhinderung von Überfüllungen.
- Integrierter Zähler mit Verschlussmechanismus, der nach der Entnahme von 100 Klingen automatisch aktiviert wird.
- Keine Überfüllungsgefahr.
- Verbessert die Patientensicherheit, da Chirurgen ergonomische Präzisionsskalpelle aus Stahl verwenden können.
- Verbessert die Sicherheit des Personals, indem sichergestellt wird, dass die verwendete Skalpellklinge mit der sicheren Einhandtechnik entnommen und bis zur endgültigen Entsorgung sicher aufbewahrt wird.
Spezifikation
Je 1 | |
Entfernung der Skalpellklinge | |
ABS |