Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosgel 800 Sanitizer
Laboratoires Anios™ Aniosgel 800 Sanitizer is suitable for hygienic treatment and surgical disinfection of hands by rubbing.
Marke:  Laboratoires Anios™ 2550762GP
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15551823
  • 61.15 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
  • High level of observance
  • Tested under dermatological control
  • Adapted to sensitive skin
  • Preserves skin hydration
  • Broad antimicrobial spectrum from 30 sec.
  • Conforms to latest European standards
  • Active against bacteria, mycobacteria, yeasts, molds, viruses
Spezifikation
Spezifikation
Sanitizer Gel
Ethanol in the presence of thickening, moisturizing and emollient agents, and water.
Bottles with screw pump
300 mL
EN 13727, EN 13727, EN14348, EN 13624, EN 14476
Hygienic treatment and surgical disinfection of hands by rubbing.
6 Bottles
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Laboratoires Anios™ Aniosgel 800 Sanitizer > 6 x 300mL bottles with screwed pump