Learn More
Thermo Scientific™ Virtuoso™ 9-mm-Braunglasfläschchen mit Schraubgewinde, weiter Öffnung und V-Beschriftungsfeld
Gewährleisten Sie mit diesem eigens für das Thermo Scientific™ Virtuoso™ Fläschchenkennzeichnungssystem entwickelten Braunglasfläschchen höchste Druckqualität und zuverlässige Probeninformationen.
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-VT301
24.69 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15221918
  • 24.81 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie dieses hochwertige Fläschchen zur Sicherstellung zuverlässiger Probeninformationen und höchstmöglicher Probenintegrität. Thermo Scientific™ Virtuoso™ 9 mm-Braunglasfläschchen mit Schraubgewinde, weiter Öffnung und V-Beschriftungsfeld wurden exklusiv für das Virtuoso Fläschchenkennzeichnungssystem entwickelt. Probeninformationen werden direkt auf das V-Beschriftungsfeld des Fläschchens gedruckt. Dieses 12 x 32 mm große 2 ml-Fläschchen ist mit dem innovativen Advanced Vial Closure System (AVCS) ausgestattet, das ein Durchdrücken der Septa praktisch verhindert und die Abdichtung verbessert. Die Verschlusskappe ist mit einem Anschlag ausgestattet, der zu starkes oder zu schwaches Anziehen verhindert und so eine optimale, konsistente Abdichtung gewährleistet. Das Fläschchen ist auch mit eingeschmolzenem Einsatz für kleinvolumige Proben erhältlich.
Diese Fläschchen aus 33 Expansion Borosilikat-Braunglas höchster Qualität (51A) verfügen über einen gleichmäßig flachen Boden, der für Sicherheit bei Einsätzen sorgt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Virtuoso 9-mm-Braunglasfläschchen mit Schraubgewinde, weiter Öffnung und V-Beschriftungsfeld
12 mm
2,0 ml
<170 μl
32 mm
9 mm
Bernsteinfarben
Glas
100
Virtuoso
100/Packung
Ja
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Virtuoso™ 9-mm-Braunglasfläschchen mit Schraubgewinde, weiter Öffnung und V-Beschriftungsfeld > 2-ml-Braunglasfläschchen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.