Learn More
Invitrogen™ Novex™ TBE Gels, 4–20%
Novex™ TBE Gels 4–20% are designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell and provide high-resolution analysis of restriction digests and PCR products.
Marke:  Invitrogen™ EC62252BOX
289.10 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12055725
  • 413.00 CHF / 10 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Katalognummern für Gele beziehen sich auf eine einzelne Packung. Jede Packung enthält 10 Gele.
Beschreibung
Beschreibung
Novex™ TBE Gels 4–20% provide high-resolution analysis of restriction digests and PCR products. Designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell, the polyacrylamide gels give sharp, clearly resolved, intense bands, and provide separations of double-strand DNA fragments from 25–300 bp.
  • DNA-Fragmente werden in klar abgegrenzte, enge Banden aufgetrennt
  • Konzipiert zur Verwendung mit der XCell SureLock™ Mini-Zelle
  • Hergestellt mit hochreiner Tris-Base, Borsäure, EDTA, Acrylamid, Bisacrylamid, TEMED und APS
Acrylamid-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Shipping Condition: Wet Ice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• Die Katalognummer bezieht sich auf eine einzelne Packung mit 10 Gelen
Lagerung bei 4 °C.
XCell SureLock Mini-Cell
TBE
25 to 300 bp
10 Gele/Karton
Novex TBE Gels, 4 to 20%, 12-well
4 bis 20%
TBE-Gel
12-Well
Nasseis
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer19031845 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/03/2019 Catalog NumberEC62255BOX,EC62252BOX
Chargennummer19021146 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2019 Catalog NumberEC62255BOX,EC62252BOX
Chargennummer18081343 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/08/2018 Catalog NumberEC62255BOX,EC6225BOX,EC62252BOX
Chargennummer12112732 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberEC62252BOX
Chargennummer12110831 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberEC62252BOX
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Novex™ TBE Gels, 4–20% > 1 Karton