Learn More
Thermo Scientific Chemicals BICINE, 99 % Artikelnummer.: 11457157
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals BICINE, 99 %
Artikelnummer. 11457157
1000 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Artikelnummer. 11457157
Marke: Thermo Scientific Chemicals A14957.0B
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bicine is widely utilized as a buffering agent for low temperature work. It is used in kinetic study of a quaternary transition-state analogue complex of creatine kinase reaction. It is employed in the thin layer ion exchange chromatography method for protein resolution. It is employed in serum guanase determination by the preparation of stable substrate solution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bicin wird häufig als Puffermittel bei Arbeiten bei niedrigen Temperaturen eingesetzt. Es wurde in einer kinetischen Studie eines quaternären analogen Übergangszustandskomplexes der Kreatinkinase-Reaktion verwendet. Es wird in der Dünnschicht-Ionenaustauschchromatographie zur Proteinauflösung eingesetzt. Es wird bei der Serumguanase-Bestimmung durch die Herstellung einer stabilen Substratlösung verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150-25-4
Summenformel C6H12NNaO4
Molekulargewicht (g/mol) 185.16
MDL-Nummer MFCD00004295
InChI-Schlüssel MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
IUPAC-Name 2-[bis(2-Hhydroxyethyl)Amino]Essigsäure
SMILES [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BICINE
Schmelzpunkt ∽191°C (decomposition)
Menge 1000 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Beilstein 1769362
Merck Index 14,1201
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 163.17
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10249643 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2024 Catalog NumberA14957.30,A14957.18,A14957.0B
Chargennummer10246309 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberA14957.30,A14957.18,A14957.0B
Chargennummer10241911 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/07/2022 Catalog NumberA14957.30,A14957.18,A14957.0B
Chargennummer10206887 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14957.30,A14957.18,A14957.0B
Chargennummer10235767 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14957.30,A14957.18,A14957.0B
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals BICINE, 99 % >