Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Petrischalentragegestell
Die breite vordere Öffnung verhindert das Herausrutschen von Schalen während des Transports, ermöglicht jedoch ein einfaches Be- und Entleeren von oben
Marke:  Bel Art™ H18978-0000
42.80 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11362194
  • 54.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nicht geeignet für Glasutensilien
  • Die Gestelle enthalten 30 Petrischalen aus Kunststoff mit einer Größe von 100 mm x 20 mm in drei Stapeln
  • Epoxidbeschichteter Stahldraht ist chemikalien- und korrosionsbeständig und dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
  • 13.5 L x 4.25 B x 12 H Zoll (343 x 105 x 305 mm)
Spezifikation
Spezifikation
Rack Only
1 x 1
Blue
Stahldraht
Cylindrical
Non-sterile
108 mm
100 mm
Petri Dish Rack
Autoclavable
Schalen (100 x 20 mm)
15
No
108 mm
356 mm
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Petrischalentragegestell > Für 15 Schalen der Größe 100 x 20 mm 108 x 108 x 356 mm