Learn More
Fisherbrand™ 9 mm-Glasfläschchen mit Kurzgewinde, weite Öffnung
15.12 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24355" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 9 mm
- Kurzgewinde
- Glas
- Weite Öffnung
- Durchsichtig
Spezifikation
Beschriftungsfeld | |
11.6 mm | |
1.85 ml | |
Ja | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
1,5 ml | |
32 mm | |
ND9 |
Durchsichtig | |
Glas | |
GC, HPLC | |
Kurzgewinde | |
<120 μl | |
Flachboden | |
100 | |
Ja |
Videos
-
Fisherbrand 9mm Short Thread Glass (FR)
-
Fisherbrand 9mm Short Thread Glass (EN)
-
Fisherbrand 9mm Short Thread Glass (DE)
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
35Stunden
20Minuten
24Sekunden
54Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70% -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
4Stunden
20Minuten
24Sekunden
54
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 9 mm-Glasfläschchen mit Kurzgewinde, weite Öffnung > Flacher Boden, aufgesetzt, 1,5 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur