Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Petrischalentragegestell
Die breite vordere Öffnung verhindert das Herausrutschen von Schalen während des Transports, ermöglicht jedoch ein einfaches Be- und Entleeren von oben
54.00 CHF - 129.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Petri Dish Rack |
---|---|
Enthält | Rack Only |
Autoklavierbar | Autoclavable |
Farbe | Blue |
Aufnahmevermögen | Schalen (100 x 20 mm) |
Produktcode | Marke | Positionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Positionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11785495
|
Bel Art™
H18979-0000 |
30 |
129.00 CHF
1 Stück |
N/A | ||||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
|
||||||||||
11362194
|
Bel Art™
H18978-0000 |
15 |
54.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Nicht geeignet für Glasutensilien
- Die Gestelle enthalten 30 Petrischalen aus Kunststoff mit einer Größe von 100 mm x 20 mm in drei Stapeln
- Epoxidbeschichteter Stahldraht ist chemikalien- und korrosionsbeständig und dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
- 13.5 L x 4.25 B x 12 H Zoll (343 x 105 x 305 mm)
Spezifikation
Petri Dish Rack | |
Autoclavable | |
Schalen (100 x 20 mm) | |
Cylindrical | |
Non-sterile |
Rack Only | |
Blue | |
Stahldraht | |
No | |
100 mm |