Learn More
Fisherbrand™ Easyplate™ Gestelle für Petrischalen
Farbcodierte Gestelle optimieren die Probenorganisation und -identifizierung.
Marke:  Fisherbrand™ 18982-3314
171.92 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11587832
  • 253.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Description
Description
Farbcodierte Gestelle optimieren die Probenorganisation und -identifizierung.
  • Vergrößern den Arbeitsbereich und transportieren effizient große Mengen an Petrischalen
  • Erhältlich in 4 Farben und in zwei Größen; die Größe mit einer Höhe von 24.1 cm (9.5 Zoll) fasst achtundvierzig 100 mm-Petrischalen und die Größe mit einer Höhe von 36.8 cm (14.5 Zoll) fasst achtundvierzig 100 mm-Petrischalen
  • Silikon-Haltestreifen greifen jede Petrischale; einfaches Einsetzen und Entfernen von mehreren Schalen ohne obere oder untere Schalen zu beeinflussen
  • Seitliche Etiketten bieten Platz für die Identifizierung kritischer Proben
  • Leichtes, chemikalienbeständiges Polycarbonat
  • Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Order Info
Erhältlich in zwei Größen—Das 14 Zoll-Gestell (35,5 cm) fasst insgesamt 84 Schalen; das 9 Zoll-Gestell (22,8 cm) 48.
Specifications
Specifications
Rack Only
4 x 21
Blau
Polycarbonat
Rectangular, Rounded Corners
Non-sterile
35.5 cm
184 mm
100 mm
Petrischalenträger
Autoklavierbar
Petrischalen (84 x 100 mm)
84
Nein
10 cm-Petrischalen
184 mm
370 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers