Learn More
Bel-Art™ X1 RACK, PETRI DISH, 100M
Fasst bis zu vierundfünfzig 100 mm-Petrischalen für maximale Inkubatorausnutzung
Marke:  Bel-Art™ F18985-0100
141.55 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13482069
  • 149.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-11-2025
Beschreibung
  • Transparentes TPX™ Acrylgestell mit Polypropylenpfosten
  • Dank des durchsichtigen Sockels und die Trennwand sind Schalen gut sichtbar und können mit einer Hand entnommen werden
  • Der integrierte Griff ermöglicht einen einfachen Transport, und Gummifüße verhindern, dass das Gestell auf dem Tisch verrutscht
  • Die Gestelle werden flach geliefert und lassen sich in wenigen Minuten montieren
Spezifikation
Spezifikation
Petri Dish Rack
Autoklavierbar
Petri Dishes
54
No
10 cm-Petrischalen
34 cm
20 cm
23 cm
100 mm
9 x 6
Durchsichtig
Acryl
Rectangular
Non-sterile
13.5 x 8 x 9.25 Zoll (34 x 20 x 23.5 cm)
13,5 in.
8 in.
9,25 in.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ X1 RACK, PETRI DISH, 100M > Petrischalenträger, 100 mm