Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Gestelle für Kontaktplatten/Petrischalen
Für den sicheren Transport, die Inkubation und die Lagerung von Kontaktplatten und eine praktische Organisation
Marke: Bel Art™ F18979-0002
103.39 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das langlebige blaue Gittergestell aus Epoxidharz-beschichtetem Stahl fasst Kontaktplatten mit Deckeln mit einem maximalen Durchmesser von 72 mm
- Chemikalien- und korrosionsbeständig
- Geeignet für RODAC™ und BD™ Modelle
- Die kompakte Größe maximiert den Platz im Inkubator
- Die Gestelle sind dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
Spezifikation
Rack Only | |
1 x 3 | |
Blau | |
Stahldraht | |
Cylindrical | |
Non-sterile | |
9.62 x 3.25 x 5.5 Zoll (24.6 x 8.2 x 14 cm) | |
9.62 Zoll | |
3,25 in. | |
5,5 in. |
Petri Dish Rack | |
Autoklavierbar | |
Petri Dishes | |
30 | |
No | |
Kontaktplatten mit Deckel | |
24,6 cm | |
8,2 cm | |
14 cm | |
72 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Gestelle für Kontaktplatten/Petrischalen > Gestell mit 30 Platten
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur