Learn More
Elma Basket System
Modular basket system for Elmasonic P, Elmasonic Select, EASY
Marke:  Elma 1113050
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17818835
  • 70.55 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stainless steel with plastic handles
  • Ergonomic handles
  • Autoclavable
  • Bayonet holes in the bottom for mounting holders (e.g. Elma Pin, silicone holder bottom comb)
  • Square openings in the side walls for mounting silicone holders
Spezifikation
Spezifikation
Modular Basket System
11 lb.
105 x 255 x 95 mm
5.0 kg
Fisherbrand Select. Fisherbrand EASY. Elmasonic EASY. Elmasonic P
Basket System Modular Type 60
Name des Produkts
Elma Basket System > Model: Basket System Modular type 40