Learn More
Karl Hecht™ Ersatz-Standardbüretten
Mit einer Toleranz, die das 1.5-fache der offiziellen Toleranz der Klasse AS beträgt.
Marke:  Karl Hecht™ 40821005
Artikelnummer. 10738672
  • 45.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
  • Hergestellt gemäß DIN EN ISO 385
  • Kurze Linie, Messskala
  • Kalibriert auf Volumenabgabe, markiert „EX“
  • Die verschmolzenen weißen Graduierungen sind säurebeständig und alkalibeständig
  • Kapazität von 5 ml, Toleranz von 0.050 ml
  • Schnelle Bereitstellung
Spezifikation
Spezifikation
5 ml
±0,05 ml
Klasse AS
0.05 ml
Ersatzbürette
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Karl Hecht™ Ersatz-Standardbüretten > Fassungsvermögen: 5ml; Toleranz: 0.050 ml