Learn More
Bochem™ Aluminiumstab für Standfuß M10
Aluminiumstangen mit M10-Gewinde für den Einsatz mit Bochem Stativfüßen und Klammern. Zum Halten und Stützen von Laborgeräten.
Marke: Bochem™ 5133
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aluminium
- M10-Gewinde
Spezifikation
Aluminium | |
12 mm | |
Halten und Stützen von Laborgeräten |
1000 mm | |
Aluminium-Stativstab M10 | |
Stativfuß M10, Klemmen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Aluminiumstab für Standfuß M10 > Aluminiumstäbe; Länge: 1000 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur