Learn More
Nickel Electro™ Labor-Nickeltiegel
Erzielen Sie optimale Ergebnisse mit Nickel-Tiegeln. Bei Arbeitstemperaturbereichen bis 350 °C hat die Nickel Electro™ Nickeltiegel eine konstant lange Lebensdauer.
Marke:  Nickel Electro™ 14
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11429589
  • 24.95 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
  • Hohe Form, ohne Deckel
  • Geeignet für starke Laugen und Phosphorsäure
  • Beständig gegen HF und Cl2 unter 500 °C und HCl
  • Kapazität und Maße sind ungefähre Angaben
  • Der Arbeitstemperaturbereich von bis zu 350 °C gewährleistet eine lange Lebensdauer des Tiegels
  • Im Analyselabor stellen Nickeltiegel einen kostengünstigen Tiegel dar
  • Kann für die Forschung, Experimente, chemische Analysen, Tests, Qualitätskontrollen und Ausbildung verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Nickel
1 Stück
15 ml
30 mm
350 °C
1 mm
30 mm
Labor-Schmelztiegel
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Labor-Nickeltiegel > Durchmesser: 30 mm; Dicke: 1.0 mm