Learn More
Elma Basket System
Modular basket system for Elmasonic P, Elmasonic Select, EASY
43.05 CHF - 187.00 CHF
Spezifikation
Typ | Modular Basket System |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Fisherbrand Select. Fisherbrand EASY. Elmasonic EASY. Elmasonic P |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17891666
|
Elma
1108916 |
105 x 195 x 50 mm | Basket System Modular Type 30 |
50.60 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17848835
|
Elma
1111838 |
105 x 455 x 55 mm | Basket System Modular Type 80 |
133.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17868835
|
Elma
1113045 |
105 x 195 x 95 mm | Basket System Modular Type 40 |
55.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17818835
|
Elma
1113050 |
105 x 255 x 95 mm | Basket System Modular Type 60 |
70.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17838835
|
Elma
1113072 |
255 x 450 x 135 mm | Basket System Modular Type 300 |
187.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17828835
|
Elma
1113110 |
255 x 450 x 55 mm | Basket System Modular Type 150 |
187.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17808835
|
Elma
1113387 |
195 x 250 x 90 mm | Basket System Modular Type 100 |
149.76 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17858835
|
Elma
1113390 |
195 x 250 x 135 mm | Basket System Modular Type 120 |
144.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17878835
|
Elma
1113404 |
255 x 280 x 135 mm | Basket System Modular Type 180 |
174.72 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17898825
|
Elma
1117923 |
70 x 155 x 35 mm | Basket System Modular Type 10 |
43.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17888835
|
Elma
1119922 |
105 x 110 x 50 mm | Basket System Modular Type 20 |
45.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Stainless steel with plastic handles
- Ergonomic handles
- Autoclavable
- Bayonet holes in the bottom for mounting holders (e.g. Elma Pin, silicone holder bottom comb)
- Square openings in the side walls for mounting silicone holders
Spezifikation
Modular Basket System | |
Fisherbrand Select. Fisherbrand EASY. Elmasonic EASY. Elmasonic P |