Learn More
DWK Life Sciences Serumfläschchen
Erhältlich als durchsichtige und braune Fläschchen
Marke:  DWK Life Sciences 223685
98.35 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10071332
  • 212.00 CHF / 144 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
Erhältlich als durchsichtige und braune Fläschchen
Das Glas kann einem reduzierten Druck und extremen Temperaturschwankungen standhalten. Schützt vor Veränderungen des pH-Werts und wahrt die Reinheit des Inhalts.
  • Durchsichtige Fläschchen sind für eine gleichmäßige Wanddicke aus Borosilikatglasleitungen mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen gefertigt
  • Braune Fläschchen aus Borosilikatglas entsprechen den Anforderungen für USP-Typ 1 zum Schutz lichtempfindlicher Proben
  • Halten extremen Temperaturschwankungen stand
  • Hälse für Aluminium-Crimpdichtungen vorbereitet
  • Hals mit Rückschlagfunktion und speziell für Gefriertrocknungsanwendungen konzipierter Bodenradius
  • Zur Reduzierung der Partikelkontamination verpackt in eingeschweißten Modulen
Gefriertrocknung, Verpackung und Probenahme
Compliance
Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen entspricht den Normen ASTM™ Typ 1, Klasse A sowie USP Typ 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,51 in.
Durchsichtig
Borosilikatglas
Für Lyophilisierung, Verpackung, Probenahme und Gefriertrocknung
Wheaton™
Autoklavierbar
40 mm
Serumfläschchen
13 mm
22 mm
5 ml
1,4 dr.
5 mL
Bördelverschluss
ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.
    Aktionscode24123
    Gültig bis zum2025-06-14
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Serumfläschchen > Klar; 5 ml