Learn More
Thermo Scientific™ Klappdeckelgestelle mit Strichcode für Matrix™ Aufbewahrungsröhrchen
Die leeren Gestelle im ANSI-Format mit 2D- und linearen Barcodes und visuell lesbarem Text auf drei Seiten sowie einem 2D-Barcode an der Unterseite des Gestells ermöglichen das Erstellen von anwenderspezifischen Assays.
Marke: Thermo Scientific™ 4897-BR
64.46 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verbessern Sie die Probenlagerung bei niedrigen Temperaturen, einschließlich Flüssigstickstoff in der Gasphase, mit Thermo Scientific™ Matrix™ barcodierten Klappdeckelgestellen. Die barcodierten Klappdeckelgestelle verfügen über einen linearen Barcode, einen 2D-Barcode und eine vom Menschen lesbare Gestell-Identifikation an drei Seiten des Gestells für die ultimative Probenverfolgung. Verwenden Sie die Röhrchen in Kombination mit Thermo Scientific 2D barcordierten Röhrchen, Barcode-Lesegeräten, Arrayern und Cappern.
Unübertroffenes Design der Lagergestelle
- Lagerung in roboterkompatiblem Gestell mit Stellfläche nach ANSI
- Die Gestelle sind mit einem Barcode, einer visuell lesbaren ID und einem 2D-Barcode für eine ultimative Probennachverfolgung versehen, die unabhängig von Ihrem Barcode-System ist
- Die Barcodes der Gestelle sind kompatibel mit allen unseren VisionMate Lesegeräten
- Der Klappdeckel ruht während des manuellen Pipettierens in geöffneter Position auf dem Gestell, um Kontaminationen des Deckels durch die Arbeitsfläche zu verhindern
Klappgestelle sparen wertvollen Platz
- Die Klappdeckelgestelle im ANSI-Format maximieren den Lagerungsplatz und sind mit manuellen Mehrkanalpipetten oder automatisierten Liquid-Handling-Geräten kompatibel
- Die Deckel der Klappgestelle können in automatisierten Anwendungen mit hohem Durchsatz für den Zugriff auf die Röhrchen automatisch angehoben werden
Spezifikation
Weiß | |
1 ml | |
1,0 ml Schraubverschluss-Röhrchen | |
2D-Datenmatrix; linearer EAN-Code 128; menschenlesbar | |
Matrix™ | |
0,0338 fl oz. |
Leeres Gestell mit Schnappverschluss | |
Kunststoff | |
5 | |
2D Matrix Röhrchen | |
5 Karton | |
Schraubverschluss |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Tage
10Stunden
4Minuten
5Sekunden
22