Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ 500 μl-Röhrchen mit Schraubverschluss
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Lagern Sie mit diesen Röhrchen mit Schraubverschluss Proben sicher bei niedrigen Temperaturen, einschließlich Flüssigstickstoff in der Dampfphase.
Marke:  Thermo Scientific™ 3744
480.69 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10111683
  • 721.00 CHF / 480 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Röhrchen mit Schraubverschluss
Nicht autoklavierbar
V-Boden
Fall
Nicht proprietäre 12 x 12 Datenmatrix mit integrierter ECC200-Fehlerkorrektur
Steril
Yes
16907 fl oz.
Farblose Kappe
Farblos
500 μl
Polypropylen (medizinische Qualität)
V-Boden
Matrix™
480 Tubes
Reines Polypropylen der Klasse VI, medizinische Qualität, mit O-Ring aus reinem Silikon der Klasse VI, medizinische Qualität
Ja
Sterile and PCR Ready
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1430008 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum13/06/2025 Catalog Number3744
Chargennummer1429646 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum13/06/2025 Catalog Number3744
Chargennummer1425195 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum01/05/2025 Catalog Number3744
Chargennummer1423211 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum01/05/2025 Catalog Number3744
Chargennummer1409142 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/04/2025 Catalog Number3744
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Matrix™ 500 μl-Röhrchen mit Schraubverschluss >
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.