Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ 1,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
Lagern Sie Proben sicher bei niedrigen Temperaturen, einschließlich Flüssigstickstoff in der Dampfphase, mit diesen 1,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss und farbcodierten Kappen zur Vereinfachung der Lagerung.
Marke: Thermo Scientific™ 3740
233.02 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für die sichere Lagerung von Proben bei tiefen Temperaturen, einschließlich in der Dampfphase von Flüssigstickstoff, verwenden Sie Thermo Scientific™ Matrix™ 1,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss.Diese Röhrchen sind aus Kunststoffen medizinischer Qualität hergestellt und verfügen über einen dauerhaften und kontrastreichen 2D-Barcode.Die 2D-Röhrchen mit Schraubverschluss können zusammen mit Thermo Scientific™ VisionMate™ 2D-Barcode-Lesegeräten eingesetzt werden, sind manuell oder automatisch verschließbar, bieten Beschriftungsmöglichkeiten und eignen sich für eine Reihe manueller und automatisierter Langzeitlagerungen.
- Röhrchen sind aus medizinischem Polypropylen der Klasse VI
- Schraubverschlüsse mit einer weichen Silikondichtung, die sich an die jeweiligen Oberflächen anpasst, um die Probenkonservierung zu gewährleisten
- Gestelle sind aus stabilem Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) hergestellt, um die Röhrchen im Fall eines zufälligen Fallens zu schützen
- ScrewTop-Röhrchen können bis zu -196 °C gelagert werden
- Sichere Nachverfolgung
- Permanenter, eindeutiger 2D-Barcode wird auf Boden jeder Röhre lasergeätzt
- Mit dem 2D-Barcode können Sie Röhrchen scannen und decodieren, ohne sie aus dem Gestell zu entfernen, auch können Sie die zu jedem Röhrchen gehörigen Daten sehen
- Kompatibel mit unserer Palette der VisionMate-Lesegeräte
- Unübertroffenes Lagerungsformat
- Klappdeckelgestelle im ANSI-Format maximieren den Speicherplatz und sind kompatibel mit manuellen Mehrkanalpipetten oder automatisierten Liquid-Handling-Geräten
- Mehrere Optionen zum Deckeln/Entdeckeln stehen zur Verfügung, um ein einzelnes Röhrchen, 8 Röhrchen oder 96 Röhrchen gleichzeitig zu behandeln
- Strenge Qualitätskontrolle
- Jeder 2D-Barcode wird auf Lesbarkeit gescannt
- Jeder 2D-Barcode wird mit der Datenbank aller bisherigen Thermo Scientific 2D-Barcodes abgeglichen, um sicherzustellen, dass keine Duplikate vorhanden sind
- Jedes Röhrchen wird auf Dichtigkeit getestet, um die Integrität des Röhrchens und die Probensicherheit zu gewährleisten
- Alle Röhrchen werden frei von DNA, RNase, DNase, Endotoxinen und Zytotoxinen geliefert
Spezifikation
Clear | |
Durchsichtig | |
1.0 ml | |
Polypropylen (medizinische Qualität) | |
Matrix 1.0 ml, 2 D-Barcode, V-Boden, farblose Kappen, Schappdeckelröhrchen, Gebinde, 10 Tüten mit 48/Karton | |
V-Boden | |
Steril | |
0,0338 fl oz. | |
Kappe |
Röhrchen mit Schraubverschluss | |
Ja, mit gelöstem Verschluss | |
V-bottom | |
Schraube | |
Case | |
Nicht proprietäre 12 x 12 Datenmatrix mit integrierter ECC200-Fehlerkorrektur | |
Reines Polypropylen der Klasse VI, medizinische Qualität, mit O-Ring aus reinem Silikon der Klasse VI, medizinische Qualität | |
Ja | |
Sterile and PCR Ready |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Rabatte auf Lagerungslösungen: Lagerungsröhren, Ausrüstung und Zubehör
Rüsten Sie Ihr Labor mit hochwertigen Verbrauchsmaterialien und Geräten für die Lagerung zu unschlagbaren Preisen auf.Aktionscode: 25075Gültig bis zum: 2025-06-30
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.