Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ 0.5 ml-Röhrchen mit V-Boden und Schraubgewinde in verriegelbaren Gestellen mit Barcode, bernsteinfarben/rot
GREENER_CHOICE
Zuverlässige Rückverfolgbarkeit von Proben bei niedrigen Temperaturen, einschließlich Flüssigstickstoff in der Gasphase, mit 0,5 ml-Schraubverschlussröhrchen in barcodierten Klappdeckelgestellen
Marke:  Thermo Scientific™ 3744-BR
363.59 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15400004
  • 604.24 CHF / 480 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Klar
Farblos
0,5 ml
Polypropylen (medizinische Qualität)
Röhrchenbarcode: Nicht proprietär 12 x 12 Datenmatrix mit integrierter ECC200-Fehlerkorrektur; Gestell-Barcode: 2D-Datamatrix; linearer EAN-Code 128; vom Menschen ablesbar
Steril
Reines Polypropylen der Klasse VI, medizinische Qualität, mit O-Ring aus reinem Silikon der Klasse VI, medizinische Qualität
Sterile and PCR Ready
Röhrchen mit Schraubverschluss
Nicht autoklavierbar
V-Boden
5 Latch Racks of 96 Tubes
Matrix™
Ja
0,0169 fl oz.
Dokumentation
Brochures
Catalogs
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1419512 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum06/03/2025 Catalog Number3744-BR
Chargennummer1422027 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum05/03/2025 Catalog Number3744-BR
Chargennummer1420682 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number3744-BR
Chargennummer1418103 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum22/01/2025 Catalog Number3744-BR
Chargennummer1417035 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum22/01/2025 Catalog Number3744-BR
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Matrix™ 0.5 ml-Röhrchen mit V-Boden und Schraubgewinde in verriegelbaren Gestellen mit Barcode, bernsteinfarben/rot >