Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Pico PLUS Chemilumineszenz-Substrat
Ein verbessertes Chemilumineszenz(ECL)-Meerrettich-Peroxidase(HRP)-Substrat, das die Proteindetektion mittels Western-Blot-Analyse im Pikogramm- bis hohen Femtogrammbereich ermöglicht
Marke: Thermo Scientific™ 34580
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Pico PLUS-Substrat liefert hervorragende Signalintensität und Sensitivität für das Western Blot-Verfahren mit HRP-Konjugaten. Die Intensität der Lichtemission in Kombination mit der außergewöhnlichen Dauer ermöglicht das Erfassen mehrerer Belichtungen, sodass man leicht Blot-Bilder in Publikationsqualität erhält. Das SuperSignal West Pico PLUS-Substrat kann mit verschiedenen Membranen, Blockierreagenzien und einer Vielzahl von Antikörperverdünnungen eingesetzt werden und ist daher die ideale Wahl für die meisten Western Blot-Anwendungen.Merkmale des SuperSignal West Pico PLUS Chemolumineszenz-Substrats:
- Pikogramm- bis Femtogramm-Empfindlichkeit—Nachweis von Mengen an Target-Protein auf Nitrocellulose- oder PVDF-Membranen im unteren Piktogramm-Bereich bis hohen Femtogrammm-Bereich
- Hohe Signalstabilität—Inkubierte Blots liefern unter optimalen Bedingungen die kritischen 4 Stunden lang eine stabile Signaldauer mit bis zu 24 Stunden Lichtleistung
- Stabiles Reagenz— 8 Stunden stabile Arbeitslösung; 1-jährige Kit-Stabilität bei Raumtemperatur
- Wirtschaftlich—optimiert zum Verdünnen von Antikörperkonzentrationen:
- 0,2 bis 1,0 µg/ml primärer Antikörper (1:1.000 bis 1:5.000 Verdünnung aus einer 1-mg/ml-Stammlösung)
- 10 bis 50 ng/ml sekundärer Antikörper (1:20.000 bis 1:100.000 Verdünnung aus einer 1-mg/ml-Stammlösung)
- Außerordentliche Robustheit—Liefert auch außerhalb der empfohlenen Antikörper-Verdünnungsbereiche einschließlich der häufigsten Sekundärantikörper-Verdünnungen von 1:5 K bis 1:10 K von 1 mg/ml Stammlösung hohe Leistung.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
Substrat | |
Flüssig | |
Nitrocellulose, PVDF | |
500 ml | |
Meerrettich-Peroxidase | |
Pikogramm- bis hoher Femtogramm-Bereich | |
60 Mini-Gel-Blots, 5.000 cm² Membran | |
Ausreichend für 60 Mini-Gel-Blots; 5.000 cm2 Membran • SuperSignal West Pico PLUS Luminol/Enhancer, 250 ml • SuperSignal West Pico PLUS stabiles Peroxid, 250 ml Bei Raumtemperatur lagern. |
Chemolumineszent | |
Western Blot | |
SuperSignal™ | |
HRP (Meerrettich-Peroxidase) | |
2°: 1:20.000 - 100.000 (10 bis 50 ng/ml), 1°: 1:1.000 (0,2 bis 1 µg/ml) | |
6 bis 24 h | |
SuperSignal West Pico PLUS Luminol/Enhancer, SuperSignal West Pico PLUS Stable Peroxide | |
Raumtemperatur |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Pico PLUS Chemilumineszenz-Substrat > 500 mL