Learn More
Azlon™ Zylinder aus Polypropylen mit eingelassener Graduierung
Die Konstruktion aus hochtransparentem Polypropylen gewährleistet eine hohe chemische und Temperaturbeständigkeit. Die robusten und zuverlässigen Azlon™ Zylinder aus Polypropylen mit erhabener Graduierung eignen sich hervorragend zum Abmessen von Flüssigkeitsmengen im Labor.
Marke: Azlon CP2000P
Beschreibung
Die Konstruktion aus hochtransparentem Polypropylen gewährleistet eine hohe chemische und Temperaturbeständigkeit.Die robusten und zuverlässigen Azlon™ Zylinder aus Polypropylen mit erhabener Graduierung eignen sich hervorragend zum Abmessen von Flüssigkeitsmengen im Labor.
- Der sechseckige Fuß sorgt für bessere Stabilität
- Die Anti-Saug-Funktion verhindert das Anhaften der Zylinder an nassen Oberflächen und verhindert Verschüttungen
- Die erhabenen, gegossenen Graduierungen sorgen für dauerhafte Markierungen bei der Messung
- Die große Tülle erleichtert das Ausgießen
Spezifikation
2000 ml | |
±20 mL | |
B | |
1/Packung | |
Hexagonal | |
535 mm |
Polypropylen | |
ISO 6706 | |
83 mm | |
20 ml | |
21,06 in. | |
Zylinder ohne Graduierung |