Learn More
asecos™ Dosierkanne Edelstahl
Sicheres Verteilen und Dosieren von entzündbaren Flüssigkeiten
Marke: asecos™ 14757
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- mit Feindosierhahn aus Edelstahl, inkl. Entlüftung, PTFE-Dichtung, integrierter Flammensperre (entnehmbar) und Kunststoff-Schutzring
Spezifikation
1.3 gal. | |
Gray | |
9.21 in. | |
4.96 in. | |
5.73 lb. |
5 L | |
Edelstahl | |
234.00 mm | |
126.00 mm | |
2.6 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Dosierkanne Edelstahl > Capacity: 1 L, Height: 126 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur