Learn More
Axygen™ Axygen™ 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten mit halbem Rahmen
GREENER_CHOICE
Die ultradünnen und einheitlichen Wände ermöglichen eine genaue Wärmeübertragung und damit optimale Ergebnisse. Axygen™ 96-Well PCR-Mikrotiterplatten eignen sich optimal für den Einsatz im Bereich PCR-Wärmeübertragung sowie Echtzeit-PCR.
46.07 CHF - 370.46 CHF
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase-frei
Array 8 x 12
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 200 μl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 24
Produktcode Marke Farbe Ausführung des Rahmens Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Ausführung des Rahmens Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
11396124
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Axygen™
PCR-96-AB-C
Durchsichtig Lift Standard Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12799438
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Axygen™
PCR-96-AB-C
Durchsichtig Lift Standard
302.00 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11391804
Unterlagen ansehen
Axygen™
PCR-96-C
Durchsichtig Lift Standard Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12112580
Unterlagen ansehen
Axygen™
PCR-96-C
Durchsichtig Lift Standard
247.63 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11330185
Unterlagen ansehen
Axygen™
PCR-96-FLT-C
Durchsichtig Ohne Rand Flat Top Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12335193
Unterlagen ansehen
Axygen™
PCR-96-FLT-C
Durchsichtig Ohne Rand Flat Top
370.46 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12719458
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Axygen™
PCR-96-FS-C
Durchsichtig Voll Standard
259.00 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11380185
Unterlagen ansehen
Axygen™
PCR-96-FS-C
Durchsichtig Voll Standard Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11320185
Unterlagen ansehen
Axygen™
PCR-96-FLT-BK
Black Ohne Rand Flat Top Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11360185
Unterlagen ansehen
Axygen™
PCR-96-FS-B
Blau Voll Standard Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12799448
Unterlagen ansehen
Axygen™
PCR-96-FS-B
Blau Voll Standard
321.45 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 30-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11340195
Unterlagen ansehen
Axygen™
PCR-96-FS-Y
Yellow Full Standard Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11300195
Unterlagen ansehen
Axygen™
PCR-96-FS-O
Orange Full Standard Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11310195
Unterlagen ansehen
Axygen™
PCR-96-FS-R
Rot Voll Standard Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12749458
Unterlagen ansehen
Axygen™
PCR-96-FS-R
Rot Voll Standard Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11370185
Unterlagen ansehen
Axygen™
PCR-96-FS-BK
Black Full Standard Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11350185
Unterlagen ansehen
Axygen™
PCR-96-FS-A
Assorted Full Standard Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11320205
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Axygen™
PCR-96-MB-C
Durchsichtig Ohne Rand Elevated Wells Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12799478
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Axygen™
PCR-96-MB-C
Durchsichtig Ohne Rand Elevated Wells Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10332390
Unterlagen ansehen
Axygen™
PCR-96-HS-C
Durchsichtig Halbhoch Standard
294.32 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 30-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12567787
Unterlagen ansehen
Axygen™
PCR-96-HS-C
Durchsichtig Halbhoch Standard Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12537797
Unterlagen ansehen
Axygen™
PCR-96M2-HS-C
Durchsichtig Halbhoch Single Notch Corner Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
13164824
Unterlagen ansehen
Axygen™
PCR-96M2-HS-C
Durchsichtig Halbhoch Single Notch Corner
295.65 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11330195
Unterlagen ansehen
Axygen™
PCR-96-FS-W
White Full Standard Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Für ABI Thermocycler-Blöcke mit 0.2 ml
  • Max. RZB: 4000 x G
  • Einzeln oder doppelt gekerbte Ecken
  • Nicht-steril und nicht-pyrogenisch
  • Zertifiziert RNase-/DNase-frei
  • Versiegelungsoptionen: Axymatten, Heißsiegelfolien, Klebefilme und -folien, flache und gewölbte Kappenstreifen
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
8 x 12
200 μl
Unsteril
RNase-, DNase-frei
Polypropylen
96
PCR-Wärmeübertragung, RT-PCR-Anwendungen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten mit halbem Rahmen