Learn More
Axygen™ Axygen™ 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten mit halbem Rahmen
Die ultradünnen und einheitlichen Wände ermöglichen eine genaue Wärmeübertragung und damit optimale Ergebnisse. Axygen™ 96-Well PCR-Mikrotiterplatten eignen sich optimal für den Einsatz im Bereich PCR-Wärmeübertragung sowie Echtzeit-PCR.
Marke:  Axygen™ PCR-96M2-HS-C
229.06 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13164824
  • 295.65 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für ABI Thermocycler-Blöcke mit 0.2 ml
  • Max. RZB: 4000 x G
  • Einzeln oder doppelt gekerbte Ecken
  • Nicht-steril und nicht-pyrogenisch
  • Zertifiziert RNase-/DNase-frei
  • Versiegelungsoptionen: Axymatten, Heißsiegelfolien, Klebefilme und -folien, flache und gewölbte Kappenstreifen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
Single Notch Corner
8 x 12
ABI PCR 2700, 2720, 9700, 9800, 7300, 7500, 7900 und ABI Sequenziereinheiten
Polypropylen
96
Rund
50/Karton
RNase-, DNase-frei
Ohne Deckel
Durchsichtig
Halbhoch
200 μl
Unsteril
PCR-Wärmeübertragung, RT-PCR-Anwendungen
10 St./Packung
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten mit halbem Rahmen > Transparent; Halbrahmen, Ecke mit Einzelkerbe; 96 Wells; 200 μl