Learn More
Axygen™ Axygen™ 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten mit halbem Rahmen
Die ultradünnen und einheitlichen Wände ermöglichen eine genaue Wärmeübertragung und damit optimale Ergebnisse. Axygen™ 96-Well PCR-Mikrotiterplatten eignen sich optimal für den Einsatz im Bereich PCR-Wärmeübertragung sowie Echtzeit-PCR.
Marke:  Axygen™ PCR-96-C
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12112580
  • 247.63 CHF / 50 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Für ABI Thermocycler-Blöcke mit 0.2 ml
  • Max. RZB: 4000 x G
  • Einzeln oder doppelt gekerbte Ecken
  • Nicht-steril und nicht-pyrogenisch
  • Zertifiziert RNase-/DNase-frei
  • Versiegelungsoptionen: Axymatten, Heißsiegelfolien, Klebefilme und -folien, flache und gewölbte Kappenstreifen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
Standard
8 x 12
Statagene MX4000
Polypropylen
96
Rund
50/Karton
RNase-, DNase-frei
Ohne Deckel
Durchsichtig
Lift
200 μl
Unsteril
PCR-Wärmeübertragung, RT-PCR-Anwendungen
10 St./Packung
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten mit halbem Rahmen > Durchsichtig; ohne Rand; 96 Wells; 200 μl