Learn More
Axygen™ Axygen™ 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten mit halbem Rahmen
Die ultradünnen und einheitlichen Wände ermöglichen eine genaue Wärmeübertragung und damit optimale Ergebnisse. Axygen™ 96-Well PCR-Mikrotiterplatten eignen sich optimal für den Einsatz im Bereich PCR-Wärmeübertragung sowie Echtzeit-PCR.
Marke: Axygen™ PCR-96-FS-A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Axygen™ 96 well elevated skirt PCR microplate is designed to fit ABI Real Time PCR thermal cyclers and sequencers. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer for optimum results. Can be sealed with 8/12 strip caps, Axymat or sealing film.
Spezifikation
No Barcode | |
Standard | |
Assorted | |
Standard 96 well blocks | |
Polypropylene | |
96 | |
Round |
RNase-, DNase-free | |
8 x 12 | |
Flat top | |
Full | |
200 μL | |
Non-sterile | |
PCR thermal transfer, RT-PCR applications |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten mit halbem Rahmen > Assorted
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur