Learn More
Axygen™ Axygen™ 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten mit halbem Rahmen
Die ultradünnen und einheitlichen Wände ermöglichen eine genaue Wärmeübertragung und damit optimale Ergebnisse. Axygen™ 96-Well PCR-Mikrotiterplatten eignen sich optimal für den Einsatz im Bereich PCR-Wärmeübertragung sowie Echtzeit-PCR.
Marke:  Axygen™ PCR-96-FS-B
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11360185
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Für ABI Thermocycler-Blöcke mit 0.2 ml
  • Max. RZB: 4000 x G
  • Einzeln oder doppelt gekerbte Ecken
  • Nicht-steril und nicht-pyrogenisch
  • Zertifiziert RNase-/DNase-frei
  • Versiegelungsoptionen: Axymatten, Heißsiegelfolien, Klebefilme und -folien, flache und gewölbte Kappenstreifen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
Standard
Blau
Voll
200 μl
Unsteril
PCR-Wärmeübertragung, RT-PCR-Anwendungen
RNase-, DNase-frei
8 x 12
Standard-96-Well-Blöcke
Polypropylen
96
Rund
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten mit halbem Rahmen > Blau