Learn More
Abeba™ Arrow 38200 Schuhe
Antistatisch mit Fersen-Mikrofaserpatch. Behandelt mit Sanitized™.
Marke:  Abeba™ 38200/39
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15641138
  • 79.50 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
  • Glattes Leder, weiß
  • Rutschfeste PU/PU-Außensohle
  • Desinfizierte,
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Fersenriemen faltbar, verstellbar
  • Fersenpolster aus Mikrofaser
  • Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
Mikrofaser
39
Polyurethan
Weiß
Leder
Rutschfest
38200
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Abeba™ Arrow 38200 Schuhe > Größe: 39