Learn More
3M™ Schutzhelm, belüftet, 1000 VAC, CE
Die Trageposition des 3M™ SecureFit™ Schutzhelmes lässt sich durch sechs verschiedene Einstellungen verändern. Der 4-Punkt-Kinnriemen dient zur komfortablen Umstellung zwischen den Zertifizierungsnormen EN 397 und EN 12492. Randloser Schutzhelm ist belüftet und mit einem 3M™ UVicator™ Sensor ausgestattet, der das Ausmaß einer Schädigung durch UV-Strahlung anzeigt.
Marke:  3M™ 7100175537
303.49 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17325333
  • 470.00 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sicherer, komfortabler Kopfschutz für Arbeiten in Höhen und anderen gefährlichen Industrieanwendungen
  • Das Aufhängungssystem verfügt über eine exklusive patentierte 3M™ Druckdiffusionstechnologie
  • Mit dem speziellen 4-Punkt-Kinn-Gurtsystem von 3M kann der Träger zwischen den Normen EN 12492 (Helme für Bergsteiger) und EN 397 (Industriehelme) wechseln
  • Das 6-Punkt-Ratschensystem ermöglicht es dem Träger, die Höhe und den Sitz mit mehreren Stufen vertikal anzupassen
  • Inspiriert von Kletterhelmen mit einem schirmlosen Design für einen freien Blick nach oben
  • Zubehörschlitze und -clips sind mit einer Vielzahl von 3M Gesichtsschutzen, Gehörschutzen und anderen Zubehörteilen kompatibel
  • Die 3M™ Uvicator™ Sensorscheibe informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm einer Überexponierung an UV-Strahlung ausgesetzt war und es an der Zeit ist, ihn zu ersetzen
  • Zertifiziert nach EN12492 oder EN397 (je nach Konfiguration des Kinnbands) und der Norm EN50365 1.000 V AC
  • Zugelassen für seitliche Verformung (LD)
  • UV-stabilisiertes ABS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gut erkennbares Grün
ABS
Druckdiffusion 6-Punkt-Ratsche
Bau, Forstwirtschaft, Öl und Gas
Sicherheitshelm
Ja
Dokumentation
Product Guides
Name des Produkts
3M™ Schutzhelm, belüftet, 1000 VAC, CE > Gut erkennbares Grün