Learn More
Asecos™ V-MOVE -90 Sicherheitsschränke
Für die sichere und zugelassene Lagerung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen mit elektronischen Öffnungs-/Schließtüren.
Brand:  Asecos™ 3508604135104
 View more versions of this product
Product Code. 15826501
  • auf Anfrage / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
View alternative products »
Explore more special offers
Description
Description
  • Optimale Integration und Raumnutzung: Mit einer Tiefe von 86 cm nutzen V-LINE-Schränke jetzt den Raum neben Laborabzügen und Werkbänken, den herkömmliche Gefahrstoffschränke ungenutzt gelassen haben
  • Feuerbeständig bis 90 Minuten
  • Maximaler Komfort: Die vertikale Schubladentechnologie ermöglicht den Zugang und die Sichtbarkeit aller gelagerten Behälter von beiden Seiten
  • Auf Knopfdruck öffnen und schließen die vertikalen Schubladen automatisch
  • Die Schubladen gleiten sanft und leise aus dem und in das Gehäuse, ohne dass zusätzliche körperliche Anstrengungen erforderlich sind
  • Die Stoppfunktion der vertikalen Schubladen erkennt Widerstände und verhindert ein Einklemmen
  • Keine unbefugte Verwendung: Mit Zylinderschloss abschließbare Türen und Schränke können vom Kunden in ein bestehendes Hauptschlüsselsystem integriert werden
  • Sperrstatusanzeige (rot/grün) vorhanden
  • Immer geschlossen: Das serielle automatische Türschließsystem gibt ca. 60 Sekunden vor dem Schließen ein akustisches/visuelles Signal aus
  • Die mögliche Innenausstattung umfasst höhenverstellbare Einlegeböden, Auffangwannen am Boden und Schutzschienensysteme
  • In Übereinstimmung mit EN 14470-1 und TRGS 510
  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit: kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter Oberfläche
  • Belüftung – Integrierte Luftleitungen, bereit zur Verbindung (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
Specifications
Specifications
EN 14470-1, TRGS 510
775 x 701 x 1750 mm
Automatischer Verschluss
4 Einlegeböden: Je 50 kg, Einsätze: Je 50 kg, Bodenwannen: Je 13 l, maximale Beladung: 240 kg
604 kg
Sicherheitsschrank
4 50 kg-Einlegeböden aus Stahlblech; 1 50 kg-Einsatz aus Stahlblech; 1 13 l-Wanne aus Stahlblech; 5 50 kg-Einlegeböden aus Stahlblech; 1 50 kg-Einsatz aus Stahlblech; 1 13 l-Wanne aus Stahlblech
860 x 819 x 1966 mm
Lagerung von brennbaren Gefahrstoffen
2
Hellgrau
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Asecos™ V-MOVE -90 Sicherheitsschränke > 2 hellgraue Türen; 4 x 50 kg Einlegeböden