Learn More
Gilac™ HACCP-Tablett
Dank des breiten Trenngitters kann das Gilac™ HACCP-Tablett als Abtautablett verwendet werden.
Marke: Gilac™ G190312
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Maße für Kühlschänke geeignet
- Kann dank des breiten Trenngitters, das das Eiswasser vom abtauenden Produkt trennt, als Abtauschale verwendet werden
- Vorbereitungsbehälter für Produkte, die auf die Zutatenschale tropfen
- Behälter zur Konservierung von Vergleichsproben
- Geeignet für Behälter zum Fermentieren und Dekantieren
- Verschachteln und Stapeln mit Deckel
Spezifikation
Tablett | |
Weiß | |
8 L | |
Kühlschrank | |
Deckel, Ablage, Tablett | |
491 x 337 x 90 mm | |
337 mm | |
1,13 kg |
HDPE | |
Rechteckig | |
Konformität bei Lebensmittelkontakt | |
Lagerung von Lebensmitteln | |
Stackable | |
491 mm | |
90 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ HACCP-Tablett > Fassungsvermögen:8 L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur