Learn More
Fisherbrand™ Silikonschläuche
Für durchgehend zuverlässige und genaue Flüssigkeitstransfers.
Marke:  Fisherbrand™ FB50877
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10726931
  • 77.00 CHF / 10 Meter
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Lieferbar in verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
Spezifikation
12,5 mm
10 m
2,25 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Silikonschläuche > Innendurchmesser:12,5mm; Wanddicke:2,25mm