Learn More
Applied Biosystems™ Nuclease-free Water (1.75 mL/tube)
RNase-frei, Exonuklease-frei, Protease-frei
Marke:  Applied Biosystems™ AM9914G
73.39 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10117584
  • 80.50 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Nuklease-freies Wasser für RNA-Anwendungen. 1,75 ml/Röhrchen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Molekularbiologie
1 Röhrchen
1 x 1.75 mL tube
Raumtemperatur
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2401037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberAM9914G
Chargennummer2302033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberAM9914G
Chargennummer2310036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog NumberAM9914G
Chargennummer2307035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/09/2023 Catalog NumberAM9914G
Chargennummer2305034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/07/2023 Catalog NumberAM9914G
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Nuclease-free Water (1.75 mL/tube) > 1 Röhrchen
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.