Learn More
Applied Biosystems™ Microamp™ schnelle 8-Röhrchenstreifen, 0,1 ml
Maximierte Wärmeleitfähigkeit reduziert die PCR-Amplifikationszeiten
Marke: Applied Biosystems™ 4358293
Includes: 125 MicroAmp Schnell-8-Röhrchen-Streifen, 0,1 ml.
Requires : MicroAmp 96-Well Schnell-Tablett
Beschreibung
Das Applied Biosystems Schnell-PCR-System umfasst vorgemischtes AmpliTaq Gold™ oder den GeneAmp™ Schnell-PCR-Mastermix, speziell entwickelte Mikrotiterplatten und Röhrchen sowie den Veriti 96-Well-Thermocycler, wodurch die PCR-Amplifikationszeit erheblich reduziert wird. Sie können nun Fragmente unter 500 bp Länge aus genomischen Hintergründen in etwa 25 Minuten, und in einigen Fällen, sogar in 10 Minuten amplifizieren. Größere Fragmente lassen sich ebenfalls schneller amplifizieren – bis zu 2 kb in nur 40 bis 50 Minuten.
- Optimiert für unübertroffene Temperaturgenauigkeit und -homogenität für schnelle, effiziente und ölfreie PCR-Amplifikation
- Passt perfekt in den Veriti Schnell-96-Well-Thermocycler für maximale Wärmeleitfähigkeit und präzise Kontrolle der Zyklustemperaturen
- Verbessert die thermische Leitfähigkeit und ermöglicht so eine präzise Temperaturregulierung während der Zyklen
- Gewährleistet reproduzierbare, spezifische und sensible Ergebnisse
- Reduziert die benötigte Zeit für eine PCR-Amplifikation von 2 Stunden auf lediglich 25 Minuten (bei Verwendung mit dem Veriti 96-Well Thermocycler)
- Amplifikation in nur 25 Minuten
Informationen zur Lizenz (Limited Label Licence) und zum Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
Schnelle Echtzeit-PCR, PCR, PCR & Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR)
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
0,1 mL | |
125 Strips | |
MicroAmp™ | |
Enthält 125 MicroAmp™ Streifen mit 8 Schnell-Röhrchen, 0,1 ml. Bei Raumtemperatur lagern. | |
Raumtemperatur | |
96 | |
Streifen mit 8 Schnell-Röhrchen |
Optisch | |
0,15 mL | |
Thermocycler oder Real-Time-PCR-Systeme | |
Polypropylen | |
Schnell | |
Nicht enthalten | |
125 Streifenröhrchen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
I48324Q211 | Analysenzertifikat | 08/04/2025 | |
I08425Q312 | Analysenzertifikat | 08/04/2025 | |
I08425Q421 | Analysenzertifikat | 08/04/2025 | |
I47324Q712 | Analysenzertifikat | 08/04/2025 | |
I48324Q122 | Analysenzertifikat | 08/04/2025 |
Aktionen
-
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Einsparungen zur Unterstützung Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-06-27
Tage
34Stunden
17Minuten
54Sekunden
50Neues Angebot Jetzt sparen