Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Schnelle Reaktionsröhrchen mit Kappe, 0,1 ml
Verkürzen der PCR-Reaktionszeit auf lediglich 25 Minuten
Marke:  Applied Biosystems™ 4358297
148.41 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10340905
  • 291.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Einzelnes Reaktionsröhrchen mit flacher Verschlusskappe
Requires : MicroAmp 96-Well Tray für Veriflex™ Blöcke (Kat.-Nr. 4379983)
Beschreibung
Beschreibung
Das komplette Applied Biosystems Schnellsystem, bestehend aus vorgemischten Schnell-PCR-Mastermix, speziell entwickelten 0,1 ml-Mikrotiterplatten und Röhrchen sowie dem Veriti Schnell-Thermocycler mit 96 Wells, reduziert Ihre PCR-Reaktionszeiten erheblich. Sie können Fragmente unter 500 bp Länge aus genomischen Hintergründen in etwa 25 Minuten und in einigen Fällen sogar in 10 Minuten amplifizieren. Größere Fragmente lassen sich ebenfalls schneller amplifizieren – bis zu 2 kb in nur 40 bis 50 Minuten. Für die Sequenzierung senkt der AmpliTaq Gold™ Fast PCR Master Mix, UP Durchlaufzeiten auf ca. 50 Minuten und liefert optimale Amplikone für hochwertige Sequenzierungsergebnisse.
  • Fügt sich perfekt ein in den Veriti™ 96-Well Schnell-Thermocycler, maximiert die Wärmeleitfähigkeit und ermöglicht eine präzise Kontrolle der Zyklustemperaturen
  • Verbessert die thermische Leitfähigkeit und ermöglicht so eine präzise Temperaturregulierung während der Zyklen
  • Vermeidet die Vergeudung von Wells, wenn nur wenige Proben analysiert werden müssen
  • Gewährleistet reproduzierbare, spezifische und sensible Ergebnisse
  • Verringert die PCR-Reaktionszeit von 2 Stunden auf nur 25 Minuten bei Verwendung mit dem Veriti 96-Well Schnell-PCR-System.
  • Keine vergeudeten Wells mehr
  • Bei nur wenigen Proben verwenden Sie einzelne MicroAmp Fast Reaktionsröhrchen mit Kappen
  • Das Design der Schnell-Reaktionsröhrchen maximiert die thermische Leitfähigkeit bei Verwendung mit dem Veriti 96-Well Schnell-Thermocycler.
  • Diese verbesserte Wärmeleitfähigkeit ermöglicht eine präzise Regulierung der Temperaturzyklen.
  • Teil des Applied Biosystems Fast PCR-Systems
    • Bestehend aus einem vorgemischten GeneAmp™ Schnell-PCR-MastemMix, speziell entwickelten Mikrotiterplatten und Röhrchen sowie dem Veriti 96-Well Schnell-Thermocycler, womit sich Ihre PCR-Reaktionszeiten erheblich reduzieren
    • Amplifikation in weniger als 25 Minuten
    Fast PCR, Fast Echtzeit-PCR, PCR, PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR)
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei
0,1 mL
1000 tubes
MicroAmp™
Einzelnes Reaktionsröhrchen mit flacher Verschlusskappe für 9800 Schnell-PCR System. Zur Verwendung mit dem Schnell-96-Well Halterungstablett (4358305).
Lagerung bei RT
Raumtemperatur
96
Reaktionsröhrchen
Farblos
0,15 mL
Thermocycler
Polypropylen
Schnell
Flache Kappen
1.000 Röhrchen