Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ optische Streifen mit 8 Kappen
Die dichte Dichtung minimiert Verdunstung und Kontamination
Marke: Applied Biosystems™ 4323032
240.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24367" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit niedrigem Profil für MicroAmp Röhrchen-Streifen und 96-Well-Mikrotiterplatten. Geeignet für Echtzeit-PCR.
- Wirkt sich nicht störend auf das Erfassen von Probenmesswerten aus
- Sichere Abdichtung zur Minimierung von Verdunstung
- Einfaches Befestigen und Entfernen
- Minimierte Verdunstung
- Verwenden Sie MicroAmp Verschlussstreifen zum Versiegeln der Röhrchen und Minimieren der Kontaminationsgefahr zwischen den Proben-Wells und sorgen Sie damit für zuverlässige Ergebnisse
- Einfach zu bedienen
- Mit dem MicroAmp Cap Installationstool (separat erhältlich) können Sie die Deckel nach unten drücken und eine sichere Abdichtung erreichen. Wenn Sie bereit sind, können Sie die Deckel ganz einfach mit den Endlaschen abziehen
- Das neue Design der optischen Kappen beinhaltet eine verbesserte Abdichtungsgeometrie, bietet jedoch weiterhin eine ausgezeichnete optische Klarheit bei geringer Autofluoreszenz.
Für Endpunkt-PCR-Anwendungen verwenden Sie MicroAmp Verschlussstreifen mit gewölbtem Profil.
PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR)
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
0,2 ml | |
Thermocycler oder Real-Time-PCR-Systeme | |
Polypropylen | |
Schnell | |
Optisch durchsichtige flache Kappen | |
300 Streifenröhrchen |
Optisch | |
300 Strips | |
MicroAmp™ | |
Streifen mit 8 angehängten Verschlüssen zur Verwendung mit 0,2 ml-Einzelröhrchen, Streifenröhrchen (0,1 oder 0,2 ml) oder 48- oder 96-Well-Mikrotiterplatten. | |
Raumtemperatur | |
48/96 | |
Streifen mit 8 optischen Röhrchen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
I23D0Q222 | Analysenzertifikat | 01/10/2025 | 4323032,4323032_LITL18 PROMO |
I07D25Q723 | Analysenzertifikat | 08/04/2025 | |
I08D25Q213 | Analysenzertifikat | 08/04/2025 | |
I08D25Q112 | Analysenzertifikat | 08/04/2025 | |
I08D25Q224 | Analysenzertifikat | 08/04/2025 |