Beschreibung
It finds its applications in organic synthesis. It is used for a popular cellulose assay and in the colorometric determination of carbohydrates in body fluids and of animal starch in liver tissue. The anthrones are used in pharmacy as laxative. They stimulate the motion of the colon and are responsible for less water reabsorption. They may only be used for a short amount of time, because long time use may lead to loss of electrolytes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslich in Alkohol, Benzol und heißen NaOH-Lösungen. Unlöslich in Wasser
Hinweise
Lichtempfindlich. Vor Licht geschützt aufbewahren und nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Anthrone, Alfa Aesar |
Namenshinweis | 98% |
Schmelzpunkt | 153°C to 160°C |
Farbe | Gelb |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1910173 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Merck Index | 14,691 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol, benzene, and hot NaOH solutions; Insoluble in water |
IUPAC-Name | 10H-anthracen-9-on |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0459775 | Analysenzertifikat | 08/03/2024 | A19118.14,A19118.36,A19118.22 |
10240258 | Analysenzertifikat | 25/04/2022 | A19118.14,A19118.36,A19118.22 |
90010367 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A19118.14,A19118.36,A19118.22 |
10115649 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A19118.14,A19118.36,A19118.22 |
10197947 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A19118.14,A19118.36,A19118.22 |
Sicherheit und Handhabung
- Anthrone
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 9(10H)-Anthracenone