Learn More
7,12-Dimethylbenz[a]anthracen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10711525
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
7,12-Dimethylbenz[a]anthracen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10711525 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mg
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10711525
Marke: Thermo Scientific Acros
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 57-97-6 | C20H16 | 256.34 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-97-6
Summenformel C20H16
Molekulargewicht (g/mol) 256.34
MDL-Nummer MFCD00003600
InChI-Schlüssel ARSRBNBHOADGJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dmba, 7,12-dimethylbenz a anthracene, 7,12-dimethylbenzanthracene, 9,10-dimethyl-1,2-benzanthracene, 7,12-dmba, 7,12-dimethylbenzo a anthracene, 7,12-dimethylbenzanthrancene, 6,7-dimethyl-1,2-benzanthracene, 1,4-dimethyl-2,3-benzphenanthrene
PubChem CID 6001
ChEBI CHEBI:254496
IUPAC-Name 7,12-Dimethylbenzo[a]anthracen
SMILES CC1=C2C=CC3=CC=CC=C3C2=C(C4=CC=CC=C14)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7, 12-Dimethylbenz[a]anthracene
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 122°C to 125°C
Farbe Grün bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Beilstein 05, III, 2413
Merck Index 15, 3257
Formelmasse 256.34
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461837 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2024 Catalog Number408181000,408180050
ChargennummerA0457795 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2023 Catalog Number408181000,408180050
ChargennummerA0453282 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number408181000,408180050
ChargennummerA0448787 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number408181000,408180050
ChargennummerA0401892 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number408181000,408180050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7,12-Dimethylbenz¢a!anthracene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
7,12-Dimethylbenz[a]anthracen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >